Merck
ENA457510053
Enamine
(2-bromoethyl)trimethylsilane
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
181.15
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
(2-bromoethyl)(trimethyl)silane
Inchi Code
1S/C5H13BrSi/c1-7(2,3)5-4-6/h4-5H2,1-3H3
InChIKey
HYRIFSNOTHOUQJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-219021
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-219021
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)