Wichtige Dokumente
ENA448969530
Enamine
3-(2,6-dichlorophenyl)pentanedioic acid
About This Item
Iupac Name
3-(2,6-dichlorophenyl)pentanedioic acid
Inchi Code
1S/C11H10Cl2O4/c12-7-2-1-3-8(13)11(7)6(4-9(14)15)5-10(16)17/h1-3,6H,4-5H2,(H,14,15)(H,16,17)
InChIKey
ARPVXTGEZBFYLC-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-213197
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)