Merck
ENA448968755
Enamine
tert-butyl 5-methylthiophene-2-carboxylate
Größe auswählen
100 MG
CHF 232.20
250 MG
CHF 312.80
500 MG
CHF 548.10
1 G
CHF 698.90
Lieferanten-SKU: EN300-213128-100MG
CHF 232.20
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 232.20
250 MG
CHF 312.80
500 MG
CHF 548.10
1 G
CHF 698.90
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
198.29
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-213128-100MG
CHF 232.20
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
tert-butyl 5-methyl-2-thiophenecarboxylate
Inchi Code
1S/C10H14O2S/c1-7-5-6-8(13-7)9(11)12-10(2,3)4/h5-6H,1-4H3
InChIKey
GOENRCUFJQBADS-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-213128
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-213128
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)