Merck
ENA448967866
Enamine
4-hexyl-2-methoxy-1,3-dioxolane
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
188.27
MDL-Nummer:
Iupac Name
4-hexyl-2-methoxy-1,3-dioxolane
Inchi Code
1S/C10H20O3/c1-3-4-5-6-7-9-8-12-10(11-2)13-9/h9-10H,3-8H2,1-2H3
InChIKey
LBANROLVFDLXGT-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-211351
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-211351
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)