Merck
ENA448967833
Enamine
5-bromo-1,2-dimethyl-1H-imidazole-4-sulfonyl chloride
Größe auswählen
100 MG
CHF 380.40
250 MG
CHF 527.30
500 MG
CHF 802.90
1 G
CHF 1’017.40
2.5 G
CHF 1’949.50
5 G
CHF 2’863.40
10 G
CHF 4’224.50
Lieferanten-SKU: EN300-209550-100MG
CHF 380.40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 380.40
250 MG
CHF 527.30
500 MG
CHF 802.90
1 G
CHF 1’017.40
2.5 G
CHF 1’949.50
5 G
CHF 2’863.40
10 G
CHF 4’224.50
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
273.54
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-209550-100MG
CHF 380.40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
5-bromo-1,2-dimethyl-1H-imidazole-4-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C5H6BrClN2O2S/c1-3-8-5(12(7,10)11)4(6)9(3)2/h1-2H3
InChIKey
CCMFBYALMUNLNS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-209550
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-209550
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)