Merck
ENA447958726
Enamine
1-bromonaphthalene-2-sulfonyl chloride
Größe auswählen
50 MG
CHF 481.40
100 MG
CHF 625.70
250 MG
CHF 815.50
500 MG
CHF 1’178.20
1 G
CHF 1’457.70
2.5 G
CHF 2’678.40
5 G
CHF 3’875.70
10 G
CHF 5’659.30
Lieferanten-SKU: EN300-210231-50MG
CHF 481.40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
CHF 481.40
100 MG
CHF 625.70
250 MG
CHF 815.50
500 MG
CHF 1’178.20
1 G
CHF 1’457.70
2.5 G
CHF 2’678.40
5 G
CHF 3’875.70
10 G
CHF 5’659.30
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
305.58
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-210231-50MG
CHF 481.40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
1-bromo-2-naphthalenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C10H6BrClO2S/c11-10-8-4-2-1-3-7(8)5-6-9(10)15(12,13)14/h1-6H
InChIKey
OUDPMJUNGKSALF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-210231
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-210231
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)