Wichtige Dokumente
ENA447957566
Enamine
tert-butyl 3'-bromo-5',6'-dihydrospiro[piperidine-4,7'-pyrrolo[1,2-a]imidazole]-1-carboxylate
About This Item
Iupac Name
tert-butyl 3'-bromo-5',6'-dihydrospiro[piperidine-4,7'-pyrrolo[1,2-a]imidazole]-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C15H22BrN3O2/c1-14(2,3)21-13(20)18-7-4-15(5-8-18)6-9-19-11(16)10-17-12(15)19/h10H,4-9H2,1-3H3
InChIKey
OXFOHAHABIRBIO-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-207457
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)