Merck
ENA447956992
Enamine
(4,6-dichloro-1H-1,3-benzodiazol-2-yl)methanol hydrochloride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
253.51
MDL-Nummer:
Iupac Name
(4,6-dichloro-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)methanol hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H6Cl2N2O.ClH/c9-4-1-5(10)8-6(2-4)11-7(3-13)12-8;/h1-2,13H,3H2,(H,11,12);1H
InChIKey
VVVDYFMCFGMFFQ-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-207093
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-207093
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)