Merck
ENA447956904
Enamine
2-methoxy-4-phenylcyclohexan-1-one
Größe auswählen
100 MG
CHF 468.80
250 MG
CHF 648.20
500 MG
CHF 995.30
1 G
CHF 1’264.40
2.5 G
CHF 2’434.40
5 G
CHF 3’582.30
10 G
CHF 5’290.50
Lieferanten-SKU: EN300-205665-100MG
CHF 468.80
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 468.80
250 MG
CHF 648.20
500 MG
CHF 995.30
1 G
CHF 1’264.40
2.5 G
CHF 2’434.40
5 G
CHF 3’582.30
10 G
CHF 5’290.50
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
204.27
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-205665-100MG
CHF 468.80
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-methoxy-4-phenylcyclohexan-1-one
Inchi Code
1S/C13H16O2/c1-15-13-9-11(7-8-12(13)14)10-5-3-2-4-6-10/h2-6,11,13H,7-9H2,1H3
InChIKey
BDWYLSNDWRACPH-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-205665
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-205665
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)