Merck
ENA447956594
Enamine
tert-butyl 4-(1-benzylpyrrolidin-3-yl)piperazine-1-carboxylate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
345.49
MDL-Nummer:
Iupac Name
tert-butyl 4-(1-benzyl-3-pyrrolidinyl)-1-piperazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C20H31N3O2/c1-20(2,3)25-19(24)23-13-11-22(12-14-23)18-9-10-21(16-18)15-17-7-5-4-6-8-17/h4-8,18H,9-16H2,1-3H3
InChIKey
WZPGYGWJUHCARQ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-204996
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-204996
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)