Merck
ENA447955667
Enamine
(1,1-dioxo-1lambda6-thian-4-yl)methanesulfonyl chloride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
246.74
MDL-Nummer:
Iupac Name
(1,1-dioxidotetrahydro-2H-thiopyran-4-yl)methanesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C6H11ClO4S2/c7-13(10,11)5-6-1-3-12(8,9)4-2-6/h6H,1-5H2
InChIKey
MONATWGUGVZNRL-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-189982
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-189982
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)