Wichtige Dokumente
ENA444725616
Enamine
2-phenyl-3-azabicyclo[3.2.1]octane
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
2-phenyl-3-azabicyclo[3.2.1]octane
Inchi Code
1S/C13H17N/c1-2-4-11(5-3-1)13-12-7-6-10(8-12)9-14-13/h1-5,10,12-14H,6-9H2
InChIKey
HJHHEIYVMSNIEB-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-203263
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-203263
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)