Merck
ENA444723020
Enamine
3-(3,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)cyclohexan-1-one
Größe auswählen
100 MG
CHF 703.80
250 MG
CHF 883.20
500 MG
CHF 1’230.30
1 G
CHF 1’499.40
Lieferanten-SKU: EN300-193674-100MG
CHF 703.80
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 703.80
250 MG
CHF 883.20
500 MG
CHF 1’230.30
1 G
CHF 1’499.40
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
192.26
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-193674-100MG
CHF 703.80
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
3-(3,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)cyclohexanone
Inchi Code
1S/C11H16N2O/c1-8-6-9(2)13(12-8)10-4-3-5-11(14)7-10/h6,10H,3-5,7H2,1-2H3
InChIKey
FFJYYHAGVPESMC-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-193674
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-193674
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)