Wichtige Dokumente
ENA429360730
Enamine
2-phenyl-4,5,6,7-tetrahydro-2H-indazol-4-one
About This Item
Iupac Name
2-phenyl-2,5,6,7-tetrahydro-4H-indazol-4-one
Inchi Code
1S/C13H12N2O/c16-13-8-4-7-12-11(13)9-15(14-12)10-5-2-1-3-6-10/h1-3,5-6,9H,4,7-8H2
InChIKey
ULXFYCXXERDSNV-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-190595
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)