Merck
ENA429358365
Enamine
2-methyl-1,3-benzoxazole-4-carboxylic acid
Größe auswählen
100 MG
CHF 340.10
250 MG
CHF 463.60
500 MG
CHF 706.70
1 G
CHF 892.60
2.5 G
CHF 1’707.70
5 G
CHF 2’504.60
Lieferanten-SKU: EN300-171784-100MG
CHF 340.10
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 340.10
250 MG
CHF 463.60
500 MG
CHF 706.70
1 G
CHF 892.60
2.5 G
CHF 1’707.70
5 G
CHF 2’504.60
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
177.16
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-171784-100MG
CHF 340.10
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-methyl-1,3-benzoxazole-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H7NO3/c1-5-10-8-6(9(11)12)3-2-4-7(8)13-5/h2-4H,1H3,(H,11,12)
InChIKey
MFROEIZTMRFRFV-UHFFFAOYSA-N
Purity
93
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-171784
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-171784
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)