Merck
ENA428074312
Enamine
4-fluoro-2,5-dimethylaniline
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
139.17
MDL-Nummer:
mp (Schmelzpunkt)
80-81
Iupac Name
4-fluoro-2,5-dimethylaniline
Inchi Code
1S/C8H10FN/c1-5-4-8(10)6(2)3-7(5)9/h3-4H,10H2,1-2H3
InChIKey
YFSLBELJYPLIHB-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-181617
Melting Point
80-81
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-181617
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)