Wichtige Dokumente
ENA428073010
Enamine
4-cyclopropoxy-2-methoxybenzoic acid
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-177128-100MG
CHF 468.80
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-177128-100MG
CHF 468.80
Iupac Name
4-(cyclopropyloxy)-2-methoxybenzoic acid
Inchi Code
1S/C11H12O4/c1-14-10-6-8(15-7-2-3-7)4-5-9(10)11(12)13/h4-7H,2-3H2,1H3,(H,12,13)
InChIKey
MXAPSYLSINFFFR-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-177128
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)