Merck
ENA428072745
Enamine
N2-benzyl-1,3,4-oxadiazole-2,5-diamine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
190.2
MDL-Nummer:
mp (Schmelzpunkt)
115-117
Iupac Name
N~2~-benzyl-1,3,4-oxadiazole-2,5-diamine
Inchi Code
1S/C9H10N4O/c10-8-12-13-9(14-8)11-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H2,10,12)(H,11,13)
InChIKey
GHUNXWZWFGGJJR-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-175566
Melting Point
115-117
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-175566
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)