Merck
ENA428072616
Enamine
5,6-dihydronaphthalene-2-carboxylic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
174.2
MDL-Nummer:
Iupac Name
5,6-dihydro-2-naphthalenecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H10O2/c12-11(13)10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h2,4-7H,1,3H2,(H,12,13)
InChIKey
ZIOKEAPOECTGSN-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-172805
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-172805
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)