Wichtige Dokumente
ENA424045768
Enamine
ethyl 5-amino-1-(2-fluorophenyl)-1H-imidazole-4-carboxylate
About This Item
mp (Schmelzpunkt)
187-189
Iupac Name
ethyl 5-amino-1-(2-fluorophenyl)-1H-imidazole-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H12FN3O2/c1-2-18-12(17)10-11(14)16(7-15-10)9-6-4-3-5-8(9)13/h3-7H,2,14H2,1H3
InChIKey
FPIXXKCILPJOBT-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-175588
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)