Wichtige Dokumente
ENA424045739
Enamine
2-(4-aminobenzenesulfonyl)acetonitrile
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-175441-100MG
CHF 327.10
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-175441-100MG
CHF 327.10
mp (Schmelzpunkt)
122-124
Iupac Name
[(4-aminophenyl)sulfonyl]acetonitrile
Inchi Code
1S/C8H8N2O2S/c9-5-6-13(11,12)8-3-1-7(10)2-4-8/h1-4H,6,10H2
InChIKey
CRBXIHDJWSZJIB-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-175441
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)