Merck
ENA423209819
Enamine
2-cyano-N-[(2,4-difluorophenyl)methyl]acetamide
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
210.18
MDL-Nummer:
Iupac Name
2-cyano-N-(2,4-difluorobenzyl)acetamide
Inchi Code
1S/C10H8F2N2O/c11-8-2-1-7(9(12)5-8)6-14-10(15)3-4-13/h1-2,5H,3,6H2,(H,14,15)
InChIKey
DTMOJQIOQZYCJV-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-171461
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-171461
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)