Merck
ENA423200202
Enamine
5-bromo-2-methoxy-N,N-dimethylaniline
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
230.1
MDL-Nummer:
Iupac Name
5-bromo-2-methoxy-N,N-dimethylaniline
Inchi Code
1S/C9H12BrNO/c1-11(2)8-6-7(10)4-5-9(8)12-3/h4-6H,1-3H3
InChIKey
PRGSJBNFMZNFHJ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-157247
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-157247
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)