Merck
ENA413172394
Enamine
2-(9-bromo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepin-7-yl)acetonitrile
Größe auswählen
100 MG
CHF 186.70
250 MG
CHF 247.80
500 MG
CHF 364.80
1 G
CHF 454.50
2.5 G
CHF 849.70
5 G
CHF 1’234.50
10 G
CHF 1’810.40
Lieferanten-SKU: EN300-51966-100MG
CHF 186.70
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 186.70
250 MG
CHF 247.80
500 MG
CHF 364.80
1 G
CHF 454.50
2.5 G
CHF 849.70
5 G
CHF 1’234.50
10 G
CHF 1’810.40
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
268.11
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-51966-100MG
CHF 186.70
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(9-bromo-3,4-dihydro-2H-benzo[b][1,4]dioxepin-7-yl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C11H10BrNO2/c12-9-6-8(2-3-13)7-10-11(9)15-5-1-4-14-10/h6-7H,1-2,4-5H2
InChIKey
GYRDMAKKMXIUTJ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-51966
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-51966
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)