Merck
ENA413171462
Enamine
4-(2,2-diethoxyethyl)benzonitrile
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
219.28
MDL-Nummer:
Iupac Name
4-(2,2-diethoxyethyl)benzonitrile
Inchi Code
1S/C13H17NO2/c1-3-15-13(16-4-2)9-11-5-7-12(10-14)8-6-11/h5-8,13H,3-4,9H2,1-2H3
InChIKey
YYXWJEFOWJNWJR-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-156052
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-156052
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)