Merck
ENA413170733
Enamine
2-(cyclohex-2-en-1-yl)propanedioic acid
Größe auswählen
100 MG
CHF 357.00
250 MG
CHF 490.90
500 MG
CHF 748.30
1 G
CHF 945.90
Lieferanten-SKU: EN300-153447-100MG
CHF 357.00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 357.00
250 MG
CHF 490.90
500 MG
CHF 748.30
1 G
CHF 945.90
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
184.19
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-153447-100MG
CHF 357.00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(2-cyclohexen-1-yl)malonic acid
Inchi Code
1S/C9H12O4/c10-8(11)7(9(12)13)6-4-2-1-3-5-6/h2,4,6-7H,1,3,5H2,(H,10,11)(H,12,13)
InChIKey
LBRUHJWMRSLADF-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-153447
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-153447
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)