Merck
ENA413166550
Enamine
3-(chlorosulfonyl)benzene-1-sulfonyl fluoride
Größe auswählen
50 MG
CHF 357.00
100 MG
CHF 511.70
250 MG
CHF 711.90
500 MG
CHF 1’092.80
2.5 G
CHF 2’678.80
5 G
CHF 3’941.10
10 G
CHF 5’823.50
Lieferanten-SKU: EN300-141938-50MG
CHF 357.00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
CHF 357.00
100 MG
CHF 511.70
250 MG
CHF 711.90
500 MG
CHF 1’092.80
2.5 G
CHF 2’678.80
5 G
CHF 3’941.10
10 G
CHF 5’823.50
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
258.68
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-141938-50MG
CHF 357.00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
mp (Schmelzpunkt)
27-29
Iupac Name
3-(chlorosulfonyl)benzene-1-sulfonyl fluoride
Inchi Code
1S/C6H4ClFO4S2/c7-13(9,10)5-2-1-3-6(4-5)14(8,11)12/h1-4H
InChIKey
ZPGHDPUCQANFAD-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-141938
Melting Point
27-29
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-141938
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)