Merck
ENA413166210
Enamine
ethyl 2-(2,6-dimethylpiperidin-1-yl)-2-oxoacetate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
213.28
MDL-Nummer:
Iupac Name
ethyl (2,6-dimethyl-1-piperidinyl)(oxo)acetate
Inchi Code
1S/C11H19NO3/c1-4-15-11(14)10(13)12-8(2)6-5-7-9(12)3/h8-9H,4-7H2,1-3H3
InChIKey
YXPMAWBCWXIFOT-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-139641
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-139641
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)