Wichtige Dokumente
ENA413165401
Enamine
methyl 2-chloro-4-(2-methoxyethoxy)benzoate
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-137631-100MG
CHF 318.00
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-137631-100MG
CHF 318.00
Iupac Name
methyl 2-chloro-4-(2-methoxyethoxy)benzoate
Inchi Code
1S/C11H13ClO4/c1-14-5-6-16-8-3-4-9(10(12)7-8)11(13)15-2/h3-4,7H,5-6H2,1-2H3
InChIKey
XTFDSHYPAJQFCH-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-137631
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)