Merck
ENA413165162
Enamine
2-sulfanyl-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-carbonitrile
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
204.18
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
2-sulfanyl-6-(trifluoromethyl)nicotinonitrile
Inchi Code
1S/C7H3F3N2S/c8-7(9,10)5-2-1-4(3-11)6(13)12-5/h1-2H,(H,12,13)
InChIKey
LYUHYNMEAAVQKK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-130083
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-130083
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)