Wichtige Dokumente
ENA413165115
Enamine
methyl 2-sulfanyl-1H-imidazole-4-carboxylate
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-129089-100MG
CHF 185.40
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-129089-100MG
CHF 185.40
mp (Schmelzpunkt)
182-183
Iupac Name
methyl 2-sulfanyl-1H-imidazole-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C5H6N2O2S/c1-9-4(8)3-2-6-5(10)7-3/h2H,1H3,(H2,6,7,10)
InChIKey
FXKGUEKEBDCIKU-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
Melting Point
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-129089
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)