Merck
ENA410543081
Enamine
methyl 2-(1H-1,3-benzodiazol-2-ylsulfanyl)propanoate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
236.29
MDL-Nummer:
Iupac Name
methyl 2-(1H-benzimidazol-2-ylthio)propanoate
Inchi Code
1S/C11H12N2O2S/c1-7(10(14)15-2)16-11-12-8-5-3-4-6-9(8)13-11/h3-7H,1-2H3,(H,12,13)
InChIKey
CSGQJXYOVIGMRM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-111098
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-111098
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)