Merck
ENA410542343
Enamine
ethyl 3-[(3,3-dimethyl-2-oxobutyl)carbamoyl]propanoate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
243.3
MDL-Nummer:
Iupac Name
ethyl 4-((3,3-dimethyl-2-oxobutyl)amino)-4-oxobutanoate
Inchi Code
1S/C12H21NO4/c1-5-17-11(16)7-6-10(15)13-8-9(14)12(2,3)4/h5-8H2,1-4H3,(H,13,15)
InChIKey
IVRWKCBKQRNBGT-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-136950
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-136950
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)