Wichtige Dokumente
ENA410542331
Enamine
tert-butyl 2-(2-bromoethoxy)benzoate
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-135622-100MG
CHF 376.50
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-135622-100MG
CHF 376.50
Iupac Name
tert-butyl 2-(2-bromoethoxy)benzoate
Inchi Code
1S/C13H17BrO3/c1-13(2,3)17-12(15)10-6-4-5-7-11(10)16-9-8-14/h4-7H,8-9H2,1-3H3
InChIKey
ORNMBDVIHMFPGN-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-135622
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)