Merck
ENA408615350
Enamine
tert-butyl 3-{[(2-methylpyrimidin-4-yl)amino]methyl}benzoate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
299.37
MDL-Nummer:
Iupac Name
tert-butyl 3-(((2-methylpyrimidin-4-yl)amino)methyl)benzoate
Inchi Code
1S/C17H21N3O2/c1-12-18-9-8-15(20-12)19-11-13-6-5-7-14(10-13)16(21)22-17(2,3)4/h5-10H,11H2,1-4H3,(H,18,19,20)
InChIKey
VZXCXNVGNIETBD-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-131762
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-131762
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)