Wichtige Dokumente
ENA402267225
Enamine
2-amino-N-ethyl-5-fluorobenzene-1-sulfonamide
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
2-amino-N-ethyl-5-fluorobenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C8H11FN2O2S/c1-2-11-14(12,13)8-5-6(9)3-4-7(8)10/h3-5,11H,2,10H2,1H3
InChIKey
DZLOYRBUNGDYHI-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-131109
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-131109
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)