Wichtige Dokumente
ENA394768514
Enamine
ethyl 3-cyano-6-ethyl-2-oxo-1,2-dihydropyridine-4-carboxylate
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-129495-100MG
CHF 177.60
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-129495-100MG
CHF 177.60
Iupac Name
ethyl 3-cyano-6-ethyl-2-oxo-1,2-dihydro-4-pyridinecarboxylate
Inchi Code
1S/C11H12N2O3/c1-3-7-5-8(11(15)16-4-2)9(6-12)10(14)13-7/h5H,3-4H2,1-2H3,(H,13,14)
InChIKey
NLZXUSXZGVQQLQ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-129495
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)