Merck
ENA394767618
Enamine
5-cyclopentanecarbonyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4,6-dione
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
240.26
MDL-Nummer:
Iupac Name
5-(cyclopentylcarbonyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4,6-dione
Inchi Code
1S/C12H16O5/c1-12(2)16-10(14)8(11(15)17-12)9(13)7-5-3-4-6-7/h7-8H,3-6H2,1-2H3
InChIKey
MIDXSBJOWHMRQD-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-129012
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-129012
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)