Merck
ENA394766890
Enamine
tert-butyl N-[1-(4-cyclopropylphenyl)ethyl]carbamate
Größe auswählen
50 MG
CHF 692.40
Lieferanten-SKU: EN300-127912-50MG
CHF 692.40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
CHF 692.40
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
261.36
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-127912-50MG
CHF 692.40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
tert-butyl (1-(4-cyclopropylphenyl)ethyl)carbamate
Inchi Code
1S/C16H23NO2/c1-11(17-15(18)19-16(2,3)4)12-5-7-13(8-6-12)14-9-10-14/h5-8,11,14H,9-10H2,1-4H3,(H,17,18)
InChIKey
OOLVDDHJQZDXQB-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-127912
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-127912
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)