Wichtige Dokumente
ENA390552976
Enamine
2-chloro-N,N-bis(prop-2-en-1-yl)propanamide
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
N,N-diallyl-2-chloropropanamide
Inchi Code
1S/C9H14ClNO/c1-4-6-11(7-5-2)9(12)8(3)10/h4-5,8H,1-2,6-7H2,3H3
InChIKey
MDULRZHSTPYALN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-28104
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-28104
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)