Merck
ENA390552218
Enamine
methyl 3-cyclobutyl-3-oxo-2-(triphenyl-lambda5-phosphanylidene)propanoate
About This Item
Molekulargewicht:
416.46
MDL-Nummer:
Iupac Name
methyl 3-cyclobutyl-3-oxo-2-(triphenyl-lambda5-phosphanylidene)propanoate
Inchi Code
1S/C26H25O3P/c1-29-26(28)25(24(27)20-12-11-13-20)30(21-14-5-2-6-15-21,22-16-7-3-8-17-22)23-18-9-4-10-19-23/h2-10,14-20H,11-13H2,1H3
InChIKey
JPRAQSRPVZNRFU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-127407
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-127407
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)