Merck
ENA388700725
Enamine
N-[2-(4-acetylphenyl)ethyl]acetamide
Größe auswählen
100 MG
CHF 363.50
250 MG
CHF 500.00
500 MG
CHF 761.30
1 G
CHF 964.10
2.5 G
CHF 1’845.50
Lieferanten-SKU: EN300-124709-100MG
CHF 363.50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 363.50
250 MG
CHF 500.00
500 MG
CHF 761.30
1 G
CHF 964.10
2.5 G
CHF 1’845.50
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
205.26
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-124709-100MG
CHF 363.50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
mp (Schmelzpunkt)
99-101
Iupac Name
N-[2-(4-acetylphenyl)ethyl]acetamide
Inchi Code
1S/C12H15NO2/c1-9(14)12-5-3-11(4-6-12)7-8-13-10(2)15/h3-6H,7-8H2,1-2H3,(H,13,15)
InChIKey
MWPMMSVYHPAOIO-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-124709
Melting Point
99-101
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-124709
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)