Merck
ENA388700098
Enamine
4-(2-hydroxypropan-2-yl)phenol
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
152.19
MDL-Nummer:
mp (Schmelzpunkt)
105-107
Iupac Name
4-(1-hydroxy-1-methylethyl)phenol
Inchi Code
1S/C9H12O2/c1-9(2,11)7-3-5-8(10)6-4-7/h3-6,10-11H,1-2H3
InChIKey
PMZXHWXCHFTBFZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-123593
Melting Point
105-107
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-123593
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)