Merck
ENA387772533
Enamine
3-fluoro-4-(propane-1-sulfonamido)benzene-1-sulfonyl chloride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
315.77
MDL-Nummer:
Iupac Name
3-fluoro-4-[(propylsulfonyl)amino]benzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C9H11ClFNO4S2/c1-2-5-17(13,14)12-9-4-3-7(6-8(9)11)18(10,15)16/h3-4,6,12H,2,5H2,1H3
InChIKey
PDAYRUGUBIZLGM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-119443
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-119443
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)