Merck
ENA379363487
Enamine
ethyl 2,6-dimethyl-[1,2,4]triazolo[3,2-b][1,3]thiazole-5-carboxylate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
225.27
MDL-Nummer:
Iupac Name
ethyl 2,6-dimethyl[1,3]thiazolo[3,2-b][1,2,4]triazole-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H11N3O2S/c1-4-14-8(13)7-5(2)12-9(15-7)10-6(3)11-12/h4H2,1-3H3
InChIKey
JCZFDOHQAMOMHZ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-117065
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-117065
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)