Merck
ENA375227735
Enamine
2-amino-N-[(2-fluorophenyl)methyl]-N-methylbutanamide
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
224.28
MDL-Nummer:
Iupac Name
2-amino-N-(2-fluorobenzyl)-N-methylbutanamide
Inchi Code
1S/C12H17FN2O/c1-3-11(14)12(16)15(2)8-9-6-4-5-7-10(9)13/h4-7,11H,3,8,14H2,1-2H3
InChIKey
XGMLBICNMQKJQY-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-115136
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-115136
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)