Merck
ENA372574177
Enamine
3-hydrazinylbutanenitrile
Größe auswählen
100 MG
CHF 562.10
250 MG
CHF 681.70
500 MG
CHF 913.10
1 G
CHF 1’092.50
Lieferanten-SKU: EN300-56337-100MG
CHF 562.10
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 562.10
250 MG
CHF 681.70
500 MG
CHF 913.10
1 G
CHF 1’092.50
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
99.14
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-56337-100MG
CHF 562.10
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
3-hydrazinobutanenitrile
Inchi Code
1S/C4H9N3/c1-4(7-6)2-3-5/h4,7H,2,6H2,1H3
InChIKey
PSXXNWCPDFFHMI-UHFFFAOYSA-N
Purity
92
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-56337
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-56337
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)