Merck
ENA372574049
Enamine
4-bromo-2-sulfanylbenzoic acid
Größe auswählen
100 MG
CHF 146.40
250 MG
CHF 188.00
500 MG
CHF 315.40
1 G
CHF 432.40
2.5 G
CHF 804.20
5 G
CHF 1’169.50
10 G
CHF 1’712.90
Lieferanten-SKU: EN300-114300-100MG
CHF 146.40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 146.40
250 MG
CHF 188.00
500 MG
CHF 315.40
1 G
CHF 432.40
2.5 G
CHF 804.20
5 G
CHF 1’169.50
10 G
CHF 1’712.90
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
233.09
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-114300-100MG
CHF 146.40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
4-bromo-2-sulfanylbenzoic acid
Inchi Code
1S/C7H5BrO2S/c8-4-1-2-5(7(9)10)6(11)3-4/h1-3,11H,(H,9,10)
InChIKey
ZHNJGPZUGQGIGC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-114300
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-114300
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)