Merck
ENA372573229
Enamine
5-bromo-4-methylthiophene-2-sulfonyl chloride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
275.57
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
mp (Schmelzpunkt)
36-37
Iupac Name
5-bromo-4-methyl-2-thiophenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C5H4BrClO2S2/c1-3-2-4(10-5(3)6)11(7,8)9/h2H,1H3
InChIKey
RRMFMKFGHNRQPZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-102314
Melting Point
36-37
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-102314
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)