Merck
ENA372572899
Enamine
octahydropyrano[3,4-b]thiomorpholine
Größe auswählen
100 MG
CHF 275.10
250 MG
CHF 372.60
500 MG
CHF 561.10
1 G
CHF 706.70
2.5 G
CHF 1’343.70
5 G
CHF 1’967.70
10 G
CHF 2’895.90
Lieferanten-SKU: EN300-111660-100MG
CHF 275.10
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 275.10
250 MG
CHF 372.60
500 MG
CHF 561.10
1 G
CHF 706.70
2.5 G
CHF 1’343.70
5 G
CHF 1’967.70
10 G
CHF 2’895.90
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
159.25
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-111660-100MG
CHF 275.10
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
octahydropyrano[3,4-b][1,4]thiazine
Inchi Code
1S/C7H13NOS/c1-3-9-5-7-6(1)8-2-4-10-7/h6-8H,1-5H2
InChIKey
OYZWONKHWLFYPE-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-111660
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-111660
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)